Bis(4-bromophenyl)acetylene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13096-1G OR13096-25G OR13096-5G
APOSOR13096-1GEA 260 SEK
APOSOR13096-1G APOSOR13096-25G APOSOR13096-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formel: C₁₄H₈Br₂
Smältpunkt: 183…187 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00185147
CAS nummer: 2789-89-1