Biphenylene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13086-100MG OR13086-250MG
APOSOR13086-100MGEA 1025 SEK
APOSOR13086-100MG APOSOR13086-250MG
Biphenylene
Biphenylene
Formel: C₁₂H₈
Smältpunkt: 113…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001110
CAS nummer: 259-79-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III