4-Amino-2-bromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR13064-25G OR13064-5G OR13064-100G
APOSOR13064-25GEA 1075 SEK
APOSOR13064-25G APOSOR13064-5G APOSOR13064-100G
4-Amino-2-bromopyridine
4-Amino-2-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
Smältpunkt: 92…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646061
CAS nummer: 7598-35-8