(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
OR13061-5G
OR13061-1G
OR13061-10G
APOSOR13061-5GEA
325
SEK
APOSOR13061-5G
APOSOR13061-1G
APOSOR13061-10G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO MW: 188.0200 g/mol Smältpunkt: 58…62 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04035597 CAS nummer: 88139-91-7 |