5-Bromopicolinamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13060-1G OR13060-5G OR13060-250MG
APOSOR13060-1GEA 585 SEK
APOSOR13060-1G APOSOR13060-5G APOSOR13060-250MG
5-Bromopicolinamide 97%
5-Bromopicolinamide
Formel: C₆H₅BrN₂O
Smältpunkt: 218…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04066715
CAS nummer: 90145-48-5