2,6-Diklor(tiobenzamid) 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Klortiamid
OR13055-1G OR13055-5G
APOSOR13055-1GEA 515 SEK
APOSOR13055-1G APOSOR13055-5G
2,6-Diklor(tiobenzamid) 98%
2,6-Diklor(tiobenzamid)
Formel: C₇H₅Cl₂NS
MW: 206,09 g/mol
Smältpunkt: 150…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053523
CAS nummer: 1918-13-4