4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13053-1G OR13053-5G
APOSOR13053-1GEA 705 SEK
APOSOR13053-1G APOSOR13053-5G
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Formel: C₁₀H₈O₃
Smältpunkt: 261…264 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00085738
CAS nummer: 13252-83-0