4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13050-1G OR13050-25G OR13050-5G
APOSOR13050-1GEA 260 SEK
APOSOR13050-1G APOSOR13050-25G APOSOR13050-5G
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Smältpunkt: 165…171 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02093721
CAS nummer: 214360-73-3