2,3-Dichloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13040-100G OR13040-25G
APOSOR13040-100GEA 585 SEK
APOSOR13040-100G APOSOR13040-25G
2,3-Dichloropyridine
2,3-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Smältpunkt: 64…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006229
CAS nummer: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8