1-Bromo-4-propylbenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 465 SEK
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Bromo-4-propylbenzene
1-Bromo-4-propylbenzene
Formel: C₉H₁₁Br
Kokpunkt: 225 °C
Densitet: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012456
CAS nummer: 588-93-2