3-Bromo-2-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13032-25G OR13032-5G OR13032-100G
APOSOR13032-25GEA 685 SEK
APOSOR13032-25G APOSOR13032-5G APOSOR13032-100G
3-Bromo-2-methylpyridine
3-Bromo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Kokpunkt: 65…67 °C/10mmHg
Densitet: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191224
CAS nummer: 38749-79-0