3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR13022-25G OR13022-5G
APOSOR13022-25GEA 1250 SEK
APOSOR13022-25G APOSOR13022-5G
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Smältpunkt: 72…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01310801
CAS nummer: 21640-48-2