Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 410 SEK
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂S
Smältpunkt: 54…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156148
CAS nummer: 6436-59-5