1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1294-1G OR1294-5G
APOSOR1294-1GEA 925 SEK
APOSOR1294-1G APOSOR1294-5G
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₃H₂N₂O₂S
Smältpunkt: 227…228 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052099
CAS nummer: 4100-13-4