6-Chloro-2-tetralone
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR12932-1G OR12932-5G
APOSOR12932-1GEA 1725 SEK
APOSOR12932-1G APOSOR12932-5G
6-Chloro-2-tetralone
6-Chloro-2-tetralone
Formel: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Smältpunkt: 60…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03788443
CAS nummer: 17556-18-2