3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12931-1G OR12931-250MG OR12931-5G
APOSOR12931-1GEA 2275 SEK
APOSOR12931-1G APOSOR12931-250MG APOSOR12931-5G
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142,1525 g/mol
Smältpunkt: 70…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01320172
CAS nummer: 16205-98-4