2-(2-Thienyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12904-1G OR12904-5G OR12904-25G
APOSOR12904-1GEA 260 SEK
APOSOR12904-1G APOSOR12904-5G APOSOR12904-25G
2-(2-Thienyl)pyridine
2-(2-Thienyl)pyridine
Formel: C₉H₇NS
Smältpunkt: 60…65 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00044441
CAS nummer: 3319-99-1