2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4,6-Trimethoxynitrobenzene, 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trimethoxybenzene
OR1288-25G OR1288-5G
APOSOR1288-25GEA 0 SEK
APOSOR1288-25G APOSOR1288-5G
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene 98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzene
Formel: C₉H₁₁NO₅
MW: 213,19 g/mol
Smältpunkt: 149…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016992
CAS nummer: 14227-18-0