5-Chloroisoquinoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR12855-1G OR12855-5G
APOSOR12855-1GEA 0 SEK
APOSOR12855-1G APOSOR12855-5G
5-Chloroisoquinoline 95%
5-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683295
CAS nummer: 5430-45-5