4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12798-1G OR12798-500MG OR12798-100MG
APOSOR12798-1GEA 1225 SEK
APOSOR12798-1G APOSOR12798-500MG APOSOR12798-100MG
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Smältpunkt: 194…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 63843-53-8