1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1279-100G OR1279-25G OR1279-5G
APOSOR1279-100GEA 1825 SEK
APOSOR1279-100G APOSOR1279-25G APOSOR1279-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smältpunkt: 251…255 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 175205-04-6