Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1266-250MG OR1266-1G
APOSOR1266-250MGEA 275 SEK
APOSOR1266-250MG APOSOR1266-1G
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₄
MW: 262,07 g/mol
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173773
CAS nummer: 104776-74-1