4-Hydroxy-3-nitroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Methoxy-2-nitrophenol
OR12652-100G OR12652-25G OR12652-5G
APOSOR12652-100GEA 1700 SEK
APOSOR12652-100G APOSOR12652-25G APOSOR12652-5G
4-Hydroxy-3-nitroanisole
4-Hydroxy-3-nitroanisole
Formel: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Smältpunkt: 78…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024247
CAS nummer: 1568-70-3