Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
OR12636-1G OR12636-5G
APOSOR12636-1GEA 805 SEK
APOSOR12636-1G APOSOR12636-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,0142 g/mol
Kokpunkt: 141…143 °C/23mmHg
Smältpunkt: 30…34 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09910342
CAS nummer: 3177-20-6