1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
OR12622-1G OR12622-5G OR12622-10G
APOSOR12622-1GEA 175 SEK
APOSOR12622-1G APOSOR12622-5G APOSOR12622-10G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Smältpunkt: 29…34 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00460465
CAS nummer: 25016-11-9