4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12612-1G OR12612-5G
APOSOR12612-1GEA 395 SEK
APOSOR12612-1G APOSOR12612-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Smältpunkt: 54…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631895
CAS nummer: 61343-99-5