3-Phenylpyrrolidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12549-1G OR12549-250MG OR12549-100MG
APOSOR12549-1GEA 600 SEK
APOSOR12549-1G APOSOR12549-250MG APOSOR12549-100MG
3-Phenylpyrrolidine
3-Phenylpyrrolidine
Formel: C10H13N
Kokpunkt: 92…94 °C/2mmHg
Densitet: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01838169
CAS nummer: 936-44-7