2,5-Dibromopyrazine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12499-25G OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-25GEA 1475 SEK
APOSOR12499-25G APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibromopyrazine 97+%
2,5-Dibromopyrazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Kokpunkt: 234 °C
Densitet: 2,197 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08061601
CAS nummer: 23229-26-7