m-Kresidin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylaniline, m-Cresidine, 2-Methyl-p-anisidine, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Amino-5-methoxytoluene, 4-Amino-3-methylanisole
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 875 SEK
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
m-Kresidin 98%
m-Kresidin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Kokpunkt: 248…249 °C
Smältpunkt: 13…14 °C
Densitet: 1.065 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007735
CAS nummer: 102-50-1
EINECS: 203-036-7