4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12483-1G OR12483-5G
APOSOR12483-1GEA 1425 SEK
APOSOR12483-1G APOSOR12483-5G
4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈ClNO₂S
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00464330
CAS nummer: 6333-79-5