2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
OR12462-10G OR12462-1G OR12462-5G
APOSOR12462-10GEA 15850 SEK
APOSOR12462-10G APOSOR12462-1G APOSOR12462-5G
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Formel: C₉H₇Cl₃N₂O₂
MW: 281.53 g/mol
Smältpunkt: 204…206 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02580953
CAS nummer: 184877-74-5