Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR12411-1G
OR12411-25G
OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA
2050
SEK
APOSOR12411-1G
APOSOR12411-25G
APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₉NO₃ Smältpunkt: 124…126 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09263220 CAS nummer: 67973-80-2 |