(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-1-methylpyrazole, 1-Methylpyrazole-5-methanol
OR12407-1G OR12407-250MG OR12407-5G
APOSOR12407-1GEA 685 SEK
APOSOR12407-1G APOSOR12407-250MG APOSOR12407-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Smältpunkt: 57…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08556301
CAS nummer: 84547-61-5