6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12354-1G OR12354-250MG
APOSOR12354-1GEA 295 SEK
APOSOR12354-1G APOSOR12354-250MG
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
Smältpunkt: 200…206 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00792689
CAS nummer: 17826-04-9