3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12350-25G OR12350-5G
APOSOR12350-25GEA 440 SEK
APOSOR12350-25G APOSOR12350-5G
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Smältpunkt: 65…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01830664
CAS nummer: 17282-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III