5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR12344-1G OR12344-250MG
APOSOR12344-1GEA 2850 SEK
APOSOR12344-1G APOSOR12344-250MG
5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
5-Methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₅H₄ClNO₂
MW: 145,55 g/mol
Kokpunkt: 78…79 °C/14mmHg
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03411599
CAS nummer: 67305-24-2
UN: 3265
ADR: 8,II