tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12333-1G OR12333-5G
APOSOR12333-1GEA 260 SEK
APOSOR12333-1G APOSOR12333-5G
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₁N₃O₂
Smältpunkt: 123…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03791198
CAS nummer: 186650-98-6