3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(4-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)aniline
OR12331-1G OR12331-5G OR12331-10G
APOSOR12331-1GEA 5050 SEK
APOSOR12331-1G APOSOR12331-5G APOSOR12331-10G
3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine 97%
3-(4-Methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)phenylamine
Formel: C₉H₁₀N₄
MW: 174,21 g/mol
Smältpunkt: 158…159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02853082
CAS nummer: 252928-74-8