1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzo[d]thiazole, 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzothiazole
OR12328-1G
APOSOR12328-1GEA
260
SEK
APOSOR12328-1G
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Formel:
C₇H₆N₂S MW: 150.199 g/mol Smältpunkt: 73…78 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD04115282 CAS nummer: 1123-93-9 EINECS: 214-381-8 |