1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR12323-1G OR12323-250MG
APOSOR12323-1GEA 500 SEK
APOSOR12323-1G APOSOR12323-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)azepane
Formel: C₁₂H₂₂N₂O
Smältpunkt: 41…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03372514
CAS nummer: 86542-89-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III