Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Benzo[b]thiophene-7-carbaldehyde
OR12310-1G OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA 0 SEK
APOSOR12310-1G APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆OS
MW: 162,2083 g/mol
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08572207
CAS nummer: 10134-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III