4-Bromooxindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromooxindole, 4-Bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, 4-Bromoindolin-2-one
OR1230-1G OR1230-500MG OR1230-5G
APOSOR1230-1GEA 480 SEK
APOSOR1230-1G APOSOR1230-500MG APOSOR1230-5G
4-Bromooxindole
4-Bromooxindole
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Smältpunkt: 202…208 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06659911
CAS nummer: 99365-48-7