Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR12299-1G OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA 2625 SEK
APOSOR12299-1G APOSOR12299-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride
Formel: C₉H₅ClOS
Smältpunkt: 84…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 120081-47-2
UN: 1759
ADR: 8,III