Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 3350 SEK
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S
Smältpunkt: 176.5…178.5 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 10134-98-2