2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 1550 SEK
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Formel: C₃H₂Br₂N₂
MW: 225,87 g/mol
Smältpunkt: 193…198 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08741407
CAS nummer: 64591-03-3