3-Isoquinolinol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Hydroxyisoquinoline
OR1224-5G OR1224-100G OR1224-25G
APOSOR1224-5GEA 1625 SEK
APOSOR1224-5G APOSOR1224-100G APOSOR1224-25G
3-Isoquinolinol
3-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Smältpunkt: 195…196 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075524
CAS nummer: 7651-81-2