4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
OR1222-1G OR1222-5G
APOSOR1222-1GEA 1275 SEK
APOSOR1222-1G APOSOR1222-5G
4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
MW: 175,03 g/mol
Smältpunkt: 40…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659901
CAS nummer: 850429-59-3