3-Methyl-1H-indazol-4-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methyl-1H-indazole
OR12205-1G OR12205-250MG
APOSOR12205-1GEA 12650 SEK
APOSOR12205-1G APOSOR12205-250MG
3-Methyl-1H-indazol-4-ol
3-Methyl-1H-indazol-4-ol
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,17 g/mol
Smältpunkt: 197…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027195
CAS nummer: 149071-05-6