2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR12181-1G OR12181-5G
APOSOR12181-1GEA 1300 SEK
APOSOR12181-1G APOSOR12181-5G
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Formel: C₈H₉ClN₂O₂
Smältpunkt: 165…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00705185
CAS nummer: 2381-75-1