2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR12179-1G OR12179-10G OR12179-5G
APOSOR12179-1GEA 0 SEK
APOSOR12179-1G APOSOR12179-10G APOSOR12179-5G
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Formel: C₈H₅ClN₂O₃
Smältpunkt: 98…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027181
CAS nummer: 143708-26-3